Learn More
1-Hexadécanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cetyl Alcohol (1-Hexadecanol) |
| Notes de qualité de la pureté | GC |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H34O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3 |
| Poids de la formule | 242.261 |
| Pourcentage de pureté | >95% |