Learn More
1-hexadécène, 92 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733861 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10733861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 120500010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecene
Note relative au nom tech., 92%
CAS 629-73-2
% min. CAS 90.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 3°C to 5°C
Couleur Marron-orange à jaune
Densité 0.7830g/mL
Point d’ébullition 274°C
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C16H32
Formule linéaire CH3(CH2)13CH=CH2
Indice de réfraction 1.4390 to 1.443
Numéro MDL MFCD00008991
Quantité 1 L
Beilstein 01, 226
Gravité spécifique 0.783
Synonyme 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,petroleum and coal-tar,solvents,soluble in hydrocarbon solvents
Clé InChI GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
Nom IUPAC Hexadéc-1-ène
Poids moléculaire (g/mol) 224.43
CID PubChem 12395
ChEBI CHEBI:77507
Viscosité 3.83 mm2/s (20°C)
Poids de la formule 224.43
Pourcentage de pureté 92%
Qualité Technique
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexadecene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.