Learn More
1-hexadécène, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357775 1000 mL 1L
11347775 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02637.AU
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224.432 g/mol
1-Hexadecene is used as an intermediate for organic synthesis. It is utilized as a blend for off-shore drilling fluids. It is also used as a surface active agent, finishing agent, process regulator, functional fluid, lubricant and lubricant additive. Further, it acts as comonomers in polymer such as low density polyethylenes, which shows thiner, flexibility and tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexadécène est utilisé comme intermédiaire en synthèse organique. Il est utilisé comme mélange pour les fluides de forage en mer. Il est également utilisé comme agent tensioactif, agent de finition, régulateur de procédé, liquide fonctionnel, lubrifiant et additif pour lubrifiant. De plus, il agit comme un comonomère dans les polymères tels que les PEBD, pour son pouvoir fluidifiant, sa flexibilité et sa résistance au déchirement.
Solubilité
Miscible à l’éther, à l’éther de pétrole et à l’alcool. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-73-2
Formule moléculaire C16H32
Poids moléculaire (g/mol) 224.432
Numéro MDL MFCD00008991
Clé InChI GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
CID PubChem 12395
ChEBI CHEBI:77507
Nom IUPAC Hexadéc-1-ène
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecene
Point de fusion 4°C
Densité 0.781
Point d’ébullition 273°C to 274°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Indice de réfraction 1.442
Quantité 1000 mL
Beilstein 1753401
Informations sur la solubilité Miscible with ether,petroleum ether and alcohol. Immiscible with water.
Poids de la formule 224.43
Pourcentage de pureté 94%