Learn More
Bromure de (1-hexadecyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11478740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5000 g
Conditionnement:
100g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11478740 100 g 100g
11488740 500 g 500g
11482268 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11478740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15235.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure (1-Hexadécyl)triméthylammonium est un surfactant cationique qui intervient dans les produits de conditionnement de cheveux. Il agit comme catalyseur de transfert de phase pour la préparation du polyamide, du polycarbonate et du polythiocarbonate. Il facilite les réactions de couplage transversal Heck et Suzuki dans l’eau, sans ligand et catalysées au sel de palladium. Il s’agit d’un composant actif du cétrimide antiseptique topique et utilisé dans les produits ménagers tels que les shampooings et les cosmétiques. En tant que solution tampon, il est impliqué dans l’extraction de l’ADN, ainsi que dans la synthèse de nanoparticules d’or et de silice.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Stockez dans un récipient hermétique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
pH 5 to 7
Point d’éclair 244°C (471°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3598189
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2025
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform and water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether and benzene.
Nom IUPAC hexadecyltrimethylazanium bromide
Poids de la formule 364.46
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.