Learn More
Bromure de (1-hexadecyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488740
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
5000 g
Conditionnement:
100g
5000g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488740 500 g 500g
11478740 100 g 100g
11482268 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15235.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.51€
    79.65€ / 500g
    Économisez 12.86€
    13% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-09-0 | C19H42BrN | 364.46 g/mol
(1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide is a cationic surfactant in hair conditioning products. It acts as a phase-transfer catalyst for the preparation of polyamide, polycarbonate and polythiocarbonate. It facilitates ligand-free palladium salt-catalyzed Heck and Suzuki cross-coupling reactions in water. It is an active component of the topical antiseptic cetrimide and used in household products such as shampoos and cosmetics. As a buffer solution, it is involved in the extraction of DNA as well as in the synthesis of gold nanoparticles and silican nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure (1-Hexadécyl)triméthylammonium est un surfactant cationique qui intervient dans les produits de conditionnement de cheveux. Il agit comme catalyseur de transfert de phase pour la préparation du polyamide, du polycarbonate et du polythiocarbonate. Il facilite les réactions de couplage transversal Heck et Suzuki dans l’eau, sans ligand et catalysées au sel de palladium. Il s’agit d’un composant actif du cétrimide antiseptique topique et utilisé dans les produits ménagers tels que les shampooings et les cosmétiques. En tant que solution tampon, il est impliqué dans l’extraction de l’ADN, ainsi que dans la synthèse de nanoparticules d’or et de silice.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme et l’eau. Légèrement soluble dans l’acétone. Insoluble dans l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Hygroscopique. Stockez dans un récipient hermétique. Incompatible avec les bases et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-09-0
Formule moléculaire C19H42BrN
Poids moléculaire (g/mol) 364.46
Numéro MDL MFCD00011772
Clé InChI LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon
CID PubChem 5974
ChEBI CHEBI:3567
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
pH 5 to 7
Point d’éclair 244°C (471°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 3598189
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2025
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform and water. Slightly soluble in acetone. Insoluble in diethyl ether and benzene.
Nom IUPAC hexadécyl(triméthyl)azanium ; bromure
Poids de la formule 364.46
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (1-Hexadecyl)trimethylammonium bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexadecyltrimethylammonium bromide