Learn More
1-Hexadécylamine, technique. 90 %, reste principalement 1-octadécylamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11448740
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11448740 25 g 25g
11460627 250 g 250g
11450627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11448740 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22459.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 143-27-1 | C16H35N | 241.46 g/mol
1-Hexadecylamine is used for producing resin, senior detergent, anti-caking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-Hexadécylamine est utilisée pour la production de résine, de détergent principal, d’agent anti-écaillage.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 143-27-1
Formule moléculaire C16H35N
Poids moléculaire (g/mol) 241.46
Numéro MDL MFCD00008158
Clé InChI FJLUATLTXUNBOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexadecylamine, 1-hexadecylamine, cetylamine, 1-hexadecanamine, 1-aminohexadecane, n-hexadecylamine, hexyldecylamine, palmitamine, palmitylamine, n-cetylamine
CID PubChem 8926
Nom IUPAC hexadecan-1-amine
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexadecylamine
Point de fusion 42°C to 47°C
Densité 0.813
Point d’ébullition 144°C (2 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Plage de pourcentage du dosage 90%
Notes de pourcentage du dosage le reste est principalement 1- octadecylamine
Indice de réfraction 1.4496
Quantité 25 g
Numéro UN UN3259
Beilstein 1634065
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 241.46
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique