Learn More
1-hexadécyne, technique. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexadecyne |
| Point de fusion | 13°C to 16°C |
| Densité | 0.79 |
| Point d’ébullition | 146°C to 148°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Formule linéaire | CH3(CH2)13C≡CH |
| Indice de réfraction | 1.442 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1702804 |
| Poids de la formule | 222.42 |
| Afficher plus |