Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium, 99+ %, chromatographie par paires d’ions, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741294 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741294 25 g Flacon en verre 25g
10360094 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10741294 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396670250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    377.65€ / 25g
    Économisez 70.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour chromatographie par appariement d’ions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
CID PubChem 23677630
Nom IUPAC sodium ; hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Note relative au nom Anhydrous
Absorbance 0.02 max. (C=0.5 M in water) at 260nm, 0.04 max. (C=0.5 M in water) at 230nm, 0.06 max. (C=0.5 M in water) at 220nm, 0.1 max. (C=0.5 M in water) at 210nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 2% max. (150°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5SO3Na
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 300g/l
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Chromatographie à paires d’ions
Forme physique Solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.