Learn More
Acide 1-hexanesulfonique, sel de sodium hydraté, 99 %
Code produit 10553951 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10553951 25 g Flacon en verre 25g
10062740 5 g Flacon en verre 5g
10329233 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10553951 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 206120250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    260.00€
    218.65€ / 25g
    Économisez 41.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS : 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Numéro MDL MFCD00007542
Clé InChI QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
CID PubChem 23677630
Nom IUPAC sodium hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Absorbance 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Densité Negligible
Perte à la dessiccation 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 188.22
Tension de vapeur Negligible
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Flocons cristallins ou solides
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement