Learn More
1-Hexanesulfonique Sel de sodium, TRC
Code produit 30136341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136341 100 g 100g
30136297 10 g 10g
30006000 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136341 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH294385100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2832-45-3
Formule moléculaire C6H13NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 188.22
Synonyme Sodium 1-hexanesulfonate
Nom IUPAC sodium ; Hexane-1-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Poids de la formule 188.0483