Learn More
1-Hexanol, TRC
Code produit 30401067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401067 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401067 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH281220100ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexanol
CAS 111-27-3
Formule moléculaire C6 H14 O
Quantité 100 mL
Synonyme Hexan-1-ol, 1-Hexanol, Hexyl alcohol (8CI), 1-Hexyl alcohol, 1-Hydroxyhexane, Amylcarbinol, Caproyl alcohol, Epal 6, Hexanol, Kalcohl 0698, NSC 9254, Pentylcarbinol, n-Hexan-1-ol, n-Hexanol, n-Hexyl alcohol
Formule InChI InChI=1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCO
Nom IUPAC hexane-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 102.17
Poids de la formule 102.1045