Learn More
1-Hexen-3-one, 90+ %, stab. avec 0,5 % 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372007
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372007 5 g -
11382007 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372007 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07660.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1629-60-3 | C6H10O | 98.145 g/mol
1-Hexen-3-one is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 1-hexen-3-one est un important intermédiaire organique. Il peut être utilisé dans les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants, la chaleur et la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1629-60-3
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00051563
Clé InChI JTHNLKXLWOXOQK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexen-3-one, propyl vinyl ketone, unii-qh9d98z86n, 1-hexenone-3, n-propylacrolein, vinyl propyl ketone, acmc-1bt5f, 1-hexene-3-one
CID PubChem 15395
Nom IUPAC hex-1-en-3-one
SMILES CCCC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexen-3-one
Note relative au nom stabilized with 0.5% 4-methoxyphenol
Densité 0.84
Point d’ébullition 127°C to 129°C
Point d’éclair 22°C (71°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4275
Quantité 5 g
Numéro UN UN1224
Beilstein 1740796
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly).
Poids de la formule 98.15
Pourcentage de pureté ≥90%