Learn More
1-Hexène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10679084 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Unit Size:
100mL
1L
2.50L
25L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10679084 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10104890 100 mL Flacon en verre 100mL
10348540 1 L Flacon en verre 1L
10689084 25 L Tambour métallique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10679084 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 213210025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    88.65€ / 2.5L
    Économisez 19.35€
    17% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
1-hexène, 97 %, C6H12, numéro CAS-592-41-6, dialène 6, éthylène butyle, hexène-1, butyléthylène, hexène-1, hexylène, hexène-1, hexène, n-hexène, unii-b38zz8c206, 1 L, 96 % min. (GC), 01, 215, 62,0°C à 65,0°C, 100,0, 96,0, CHEBI:24579, incolore, 0,6780 g/ml, 209-753-1, -26°C, 84,15
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 592-41-6
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.15
Numéro MDL MFCD00009505
Clé InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
CID PubChem 11597
ChEBI CHEBI:24579
Nom IUPAC hex-1-ène
SMILES CCCCC=C
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Hexene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -140.0°C
Couleur Incolore
Densité 0.6780g/mL
Point d’ébullition 62.0°C to 65.0°C
Point d’éclair −26°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3(CH2)3CH=CH2
Indice de réfraction 1.3867 to 1.3887
Quantité 2.5 L
Beilstein 01, 215
Gravité spécifique 0.678
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50 mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and hydrocarbon solvents, soluble in ethanol and diethyl ether
Viscosité 0.34 mm2/s (40°C)
Poids de la formule 84.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Hexene
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene