Learn More
1-hexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
1-Hexene is used as a solvent, paint thinner and a medium for conducting chemical reactions. It is a commoner and used in the preparation of both low density and high density polyethylenes. It acts as an adhesives, lubricants, lubricant additives and sealant chemicals. Further, it is used in the preparation of hex-1-en-3-one, heptanal and heptanoic acid. It is also employed in the synthesis of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, automotive additives and biodegradable surfactants. In addition to this, it is used in the preparation of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides and alkyl silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 1-hexène est utilisé comme solvant, diluant pour peinture et milieu pour la réalisation de réactions chimiques. Il s’agit d’une navette utilisée dans la préparation des polyéthylènes à faible densité et à haute densité. Il agit comme les adhésifs, les lubrifiants, les additifs pour lubrifiants et les produits chimiques pour produits d’étanchéité. De plus, il est utilisé dans la préparation d’hex-1-én-3-one, de l’heptanal et de l’acide heptanoïque. Il est également utilisé dans la synthèse de plastifiants linéaires, d’oxo-alcools, de carburants, d’additifs pour véhicules automobiles et de surfactants biodégradables. En outre, il est utilisé dans la préparation des mercaptans, des arômes et des parfums, des métaux alkylés, des halogénures et des silanes alkylés.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther éthylique, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexene |
| Point de fusion | -140°C |
| Densité | 0.673 |
| Point d’ébullition | 62°C to 64°C |
| Point d’éclair | −25°C (−13°F) |
| Odeur | Mild |
| Formule linéaire | CH3(CH2)3CH=CH2 |
| Indice de réfraction | 1.388 |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro UN | UN2370 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- 1-Hexene
- Dangers
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene