Learn More
1-hexène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454170 500 mL 500mL
11464170 25 mL 25mL
11439766 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20271.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 592-41-6 | C6H12 | 84.162 g/mol
1-Hexene is used as a solvent, paint thinner and a medium for conducting chemical reactions. It is a commoner and used in the preparation of both low density and high density polyethylenes. It acts as an adhesives, lubricants, lubricant additives and sealant chemicals. Further, it is used in the preparation of hex-1-en-3-one, heptanal and heptanoic acid. It is also employed in the synthesis of linear plasticizers, oxo-alcohols, motor fuels, automotive additives and biodegradable surfactants. In addition to this, it is used in the preparation of mercaptans, flavors and fragrances, alkyl metals, halides and alkyl silanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexène est utilisé comme solvant, diluant pour peinture et milieu pour la réalisation de réactions chimiques. Il s’agit d’une navette utilisée dans la préparation des polyéthylènes à faible densité et à haute densité. Il agit comme les adhésifs, les lubrifiants, les additifs pour lubrifiants et les produits chimiques pour produits d’étanchéité. De plus, il est utilisé dans la préparation d’hex-1-én-3-one, de l’heptanal et de l’acide heptanoïque. Il est également utilisé dans la synthèse de plastifiants linéaires, d’oxo-alcools, de carburants, d’additifs pour véhicules automobiles et de surfactants biodégradables. En outre, il est utilisé dans la préparation des mercaptans, des arômes et des parfums, des métaux alkylés, des halogénures et des silanes alkylés.
Solubilité
Miscible avec l’eau, l’éthanol, l’éther éthylique, le benzène et l’éther de pétrole.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 592-41-6
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.162
Numéro MDL MFCD00009505
Clé InChI LIKMAJRDDDTEIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexene, hexene, butylethylene, hexylene, hexene-1, 1-n-hexene, butyl ethylene, dialene 6, n-hexene, unii-b38zz8c206
CID PubChem 11597
ChEBI CHEBI:24579
Nom IUPAC hex-1-ène
SMILES CCCCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexene
Point de fusion -140°C
Densité 0.673
Point d’ébullition 62°C to 64°C
Point d’éclair −25°C (−13°F)
Odeur Mild
Formule linéaire CH3(CH2)3CH=CH2
Indice de réfraction 1.388
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2370
Beilstein 1209240
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ethyl ether,benzene and petroleum ether.
Poids de la formule 84.16
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexene