Learn More
1-Hexène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexene |
| CAS | 592-41-6 |
| Formule moléculaire | C6 H12 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 1-Hexene, 1-n-Hexene, Dialen 6, Hexene, Linealene 6, NSC 74121, α-Hexene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3H,1,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC=C |
| Nom IUPAC | hex-1-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 84.16 |
| Poids de la formule | 84.0939 |