Learn More
Hexafluorophosphate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10616744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10616744 100 g Flacon en plastique 100g
10371144 5 g Flacon en plastique 5g
10041741 25 g Flacon en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10616744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354181000
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 304680-35-1 | C10H19F6N2P | 312.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Liquide ionique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304680-35-1
Formule moléculaire C10H19F6N2P
Poids moléculaire (g/mol) 312.24
Numéro MDL MFCD03093296
Clé InChI YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
CID PubChem 2734175
Nom IUPAC 1-hexyl-3-méthylimidazol-3-ium ; hexafluorophosphate
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -73.5°C
Couleur Blanc
Densité 1.3045g/mL
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.4160 to 1.418
Quantité 100 g
Gravité spécifique 1.3045
Viscosité 497 mPa.s (25°C)
Poids de la formule 312.24
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.