Learn More
Isothiocyanate de 1-hexyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409000 5 g 5g
11419000 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12223.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4404-45-9
Formule moléculaire C7H13NS
Poids moléculaire (g/mol) 143.248
Numéro MDL MFCD00014445
Clé InChI WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
CID PubChem 78120
Nom IUPAC 1-isothiocyanatohexane
SMILES CCCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyl isothiocyanate
Densité 0.933
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4915
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1751837
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 143.25
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.