Learn More
Isothiocyanate de 1-hexyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419000 25 g 25g
11409000 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12223.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4404-45-9 | C7H13NS | 143.248 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4404-45-9
Formule moléculaire C7H13NS
Poids moléculaire (g/mol) 143.248
Numéro MDL MFCD00014445
Clé InChI WXYAXKKXIGHXDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexyl isothiocyanate, n-hexyl isothiocyanate, hexane, 1-isothiocyanato, 1-hexyl isothiocyanate, hexylisothiocyanate, isothiocyanic acid, hexyl ester, unii-2s7c3ga0z5, 1-hexylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-hexane, hexanisothiocyanate
CID PubChem 78120
Nom IUPAC 1-isothiocyanatohexane
SMILES CCCCCCN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyl isothiocyanate
Densité 0.933
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 90°C (194°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4915
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1751837
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 143.25
Pourcentage de pureté 97%