Learn More
Bromure de (1-Hexyl)triméthylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342596 25 g 25g
11332596 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08594.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2650-53-5 | C9H22BrN | 224.186 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2650-53-5
Formule moléculaire C9H22BrN
Poids moléculaire (g/mol) 224.186
Numéro MDL MFCD00051872
Clé InChI JYVPKRHOTGQJSE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme hexyltrimethylammonium bromide, hexyltrimethylazanium bromide, acmc-209grw, hexyltrimethylammoniumbromide, n-hexyltrimethylammonium bromide, n,n,n,n-hexyltrimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n-trimethyl-, bromide, 1-hexyl trimethylammonium bromide, 1-hexanaminium,n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1
CID PubChem 10059492
Nom IUPAC hexyl(triméthyl)azanium;bromure
SMILES CCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Spécification
Nom chimique ou matériau (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
Point de fusion 177°C to 180°C
Quantité 25 g
Beilstein 3913229
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 224.18
Pourcentage de pureté 98%