Learn More
Acide 1-hexylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
10g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410607 10 g 10g
11400607 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11410607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22446.09
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16343-08-1 | C6H15BO2 | 129.994 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16343-08-1
Formule moléculaire C6H15BO2
Poids moléculaire (g/mol) 129.994
Numéro MDL MFCD01074641
Clé InChI CXSYDLCMCLCOCA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-hexylboronic acid, 1-hexaneboronic acid, boronic acid, b-hexyl, 1-hexylboronic acid, n-hexaneboronic acid, boronic acid, hexyl, b-hexyl-boronic acid, n-hexylboronicacid, 1-hexylboronic acid c6-b oh 2
CID PubChem 351064
Nom IUPAC Acide hexylboronique
SMILES B(CCCCCC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexylboronic acid
Point de fusion 85°C to 90°C
Quantité 10 g
Beilstein 1736080
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 130
Pourcentage de pureté 97%