Learn More
ester pinacolique de l'acide 1-hexylboronique, 98%
Code produit 11387409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387409 25 g 25g
11367409 1 g 1g
11377409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11387409 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27831.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-09-2026
Ajouter au panier
CAS : 86308-26-1 | C12H25BO2 | 212,14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86308-26-1
Formule moléculaire C12H25BO2
Poids moléculaire (g/mol) 212.14
Numéro MDL MFCD08457665
Clé InChI LDPMCSWZEGKWLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylboronic acid pinacol ester, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole, 1,3,2-dioxaborolane, 2-hexyl-4,4,5,5-tetramethyl
CID PubChem 10921795
Nom IUPAC 2-hexyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexylboronic acid pinacol ester
Densité 1.167
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 25 g
Poids de la formule 212.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement