Learn More
Hex-1-yne, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444170
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444170 10 g 10g
11494534 50 g 50g
11404544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11444170 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13156.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexyne est utilisé dans la préparation de lʼéchafaudage tricyclique de lʼisoindolinone en faisant lʼobjet dʼune hydrozirconation et dʼune métathèse à fermeture par anneau. Il est utilisé pour préparer le tétrafluoroborate de trans-1,2-bis(5-thianthréniumyl)alcène en réagissant avec le tétrafluoroborate de cation thianthène.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-02-7
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00009504
Clé InChI CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
CID PubChem 12732
Nom IUPAC hex-1-yne
SMILES CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyne
Point de fusion -132°C
Densité 0.718
Point d’ébullition 69°C to 71°C
Point d’éclair −21°C (−5°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.399
Quantité 10 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 635687
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté ≥98%