Learn More
Hex-1-yne, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494534
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11494534 50 g 50g
11444170 10 g 10g
11404544 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494534 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13156.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 693-02-7 | C6H10 | 82.146 g/mol
1-Hexyne is used in the preparation of tricyclic isoindolinone scaffold by undergoing hydrozirconation and ring-closing metathesis. It is used to prepare trans-1,2-bis(5-thianthreniumyl)alkene tetrafluoroborate by reacting with thianthrene cation radical tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-hexyne est utilisé dans la préparation de lʼéchafaudage tricyclique de lʼisoindolinone en faisant lʼobjet dʼune hydrozirconation et dʼune métathèse à fermeture par anneau. Il est utilisé pour préparer le tétrafluoroborate de trans-1,2-bis(5-thianthréniumyl)alcène en réagissant avec le tétrafluoroborate de cation thianthène.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les acides forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 693-02-7
Formule moléculaire C6H10
Poids moléculaire (g/mol) 82.146
Numéro MDL MFCD00009504
Clé InChI CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hexyne, n-butylacetylene, butylacetylene, hexyne, unii-5fzf2f38f5, n-hexyne, 1-hexyn, hex-5-yn-1-yl, pubchem13057
CID PubChem 12732
Nom IUPAC hex-1-yne
SMILES CCCCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyne
Point de fusion -132°C
Densité 0.718
Point d’ébullition 69°C to 71°C
Point d’éclair −21°C (−5°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.399
Quantité 50 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 635687
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 82.15
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hexyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexyne