Learn More
1-Hexyne, TRC
Code produit 30399243
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399243 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30399243 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH28141510ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hexyne
CAS 693-02-7
Formule moléculaire C6H10
Quantité 10 mL
Synonyme 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene
Formule InChI InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
SMILES CCCCC#C
Nom IUPAC hex-1-yne
Poids moléculaire (g/mol) 82.14
Poids de la formule 82.0783