Learn More
1-Hexyne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hexyne |
| CAS | 693-02-7 |
| Formule moléculaire | C6H10 |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 1-Hexyn, Butylacetylene, NSC 9709, n-Butylacetylene |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3 |
| SMILES | CCCCC#C |
| Nom IUPAC | hex-1-yne |
| Poids moléculaire (g/mol) | 82.14 |
| Poids de la formule | 82.0783 |