Learn More
Chlorhydrate de 1-hydrazinophthalazine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426166
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426166 25 g 25g
11416166 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11426166 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22995.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 304-20-1 | C8H9ClN4 | 196.638 g/mol
A monoamine oxidase inhibitor1-Hydrazinophthalazine hydrochloride is a non-nucleoside analog that inhibits DNA methylation and reactivates the expression of tumor suppressor genes. It acts as a non-selective MAO-A/B inhibitor and semicarbazide sensitive amine oxidase inhibitor. Further, it serves as an antihypertensive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un inhibiteur de l’oxydase de monoamine, le chlorhydrate de 1hydrazinophthalazine, est un analogue non nucléosidique qui inhibe la méthylation de l’ADN et réactive l’expression des gènes suppresseurs de tumeurs. Il agit comme un inhibiteur non sélectif MAO-A / B et comme un inhibiteur de l’amine oxydase sensible au semicarbazide. Il sert également d’antihypertenseur.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Il est légèrement soluble dans l’éther diéthylique et l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 304-20-1
Formule moléculaire C8H9ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 196.638
Numéro MDL MFCD00135998
Clé InChI ZUXNZUWOTSUBMN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydralazine hydrochloride, 1-hydrazinophthalazine hydrochloride, 1-hydrazinylphthalazine hydrochloride, apresoline, aiselazine, hydralazine hcl, hydralazine chloride, hyperazin, hyperex, lopress
CID PubChem 9351
ChEBI CHEBI:31672
Nom IUPAC phthalazine-1-ylhydrazine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=NN=C2NN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Point de fusion ∼275°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3568329
Merck Index 14,4763
Poids de la formule 196.64
Pourcentage de pureté 98%