Learn More
1-Hydroxy-1-phénylpropan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one |
| CAS | 90-63-1 |
| Formule moléculaire | C9H10O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propanone, 1-Hydroxy-1-phenylacetone, 1-Hydroxy-1-phenylpropan-2-one, 1-Hydroxy-2-oxo-1-phenylpropane, 1-Phenyl-1-hydroxypropan-2-one, 1-Phenyl-2-oxo-1-propanol, 1-Phenylacetylcarbinol, NSC 404583, Phenylacetylcarbinol, alpha-Hydroxybenzyl methyl ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9,11H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C(O)c1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 1-hydroxy-1-phénylpropan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |