Learn More
1-Hydroxy-2-naphthaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde |
| CAS | 574-96-9 |
| Formule moléculaire | C11H8O2 |
| Numéro MDL | MFCD00092325 |
| Quantité | 5 g |
| SMILES | O=CC1=CC=C2C=CC=CC2=C1O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |