Learn More
1-Hydroxy-2-naphtaldéhyde, TRC
Code produit 30400567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30400567 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30400567 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9497005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
CAS 574-96-9
Formule moléculaire C11H8O2
Quantité 5 g
Synonyme 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H
SMILES O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.05
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.