Learn More
1-Hydroxy-2-naphtaldéhyde, TRC
Code produit 30389209
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389209 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9497001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxy-2-naphthaldehyde
CAS 574-96-9
Formule moléculaire C11H8O2
Quantité 1 g
Synonyme 1-Hydroxy-2-naphthalenecarboxaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C11H8O2/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11(9)13/h1-7,13H
SMILES O=CC(C=C1)=C(O)C2=C1C=CC=C2
Nom IUPAC 1-hydroxy-2-naphtaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Poids de la formule 172.05