Learn More
Acide 1-hydroxy-2-naphthoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10183000 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
missing translation for 'unitSize'
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10183000 5 g Flacon en verre 5g
10346550 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Code produit. 10183000 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 149230050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-48-6 | C11H8O3 | 188.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-48-6
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.18
Numéro MDL MFCD00003960
Clé InChI SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
CID PubChem 6844
ChEBI CHEBI:36108
Nom IUPAC Acide 1-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 199.0°C to 205.0°C
Couleur Beige à Blanc
Point d’éclair >150°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 10, 331
Merck Index 15, 4873
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: practically insoluble in cold water, soluble in benzene and chloroform, freely soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.