Learn More
Acide 1-hydroxy-2-naphtoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11425133
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11425133 250 g 250g
11434170 500 g 500g
11415133 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11425133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12785.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éthanol, le benzène, le méthanol et l’eau (en partie).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans des conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-48-6
Formule moléculaire C11H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 188.182
Numéro MDL MFCD00003960
Clé InChI SJJCQDRGABAVBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxy-2-naphthoic acid, 1-naphthol-2-carboxylic acid, 2-carboxy-1-naphthol, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1-hydroxy, 1-hydroxy-2-naphthoate, 1-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, unii-u8lz3r07l8, 2-naphthoic acid, 1-hydroxy, alpha-hydroxynaphthoic acid, 1-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
CID PubChem 6844
ChEBI CHEBI:36108
Nom IUPAC Acide 1-hydroxynaphtalène-2-carboxylique
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Point de fusion ∼200°C (decomposition)
Quantité 250 g
Beilstein 974438
Merck Index 14,4834
Poids de la formule 188.18
Pourcentage de pureté ≥98%