Learn More
1-Hydroxy-3,3-diméthylbutan-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hydroxy-3,3-dimethylbutan-2-one |
| CAS | 38895-88-4 |
| Formule moléculaire | C6H12O2 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(8)4-7/h7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C(=O)CO |
| Nom IUPAC | 1-hydroxy-3,3-diméthylbutan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 116.15 |
| Poids de la formule | 116.0837 |