Learn More
1-Hydroxy Ibuprofen (Ibuprofen Impurity L) (Mixture of Diastereomers), TRC
Code produit 30004793
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004793 50 mg 50mg
17981725 25 mg 25mg
17910695 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004793 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94285850MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53949-53-4
Formule moléculaire C13 H18 O3
Poids moléculaire (g/mol) 222.28
Synonyme Benzeneacetic acid, 4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)-α-methyl-, 1-Hydroxyibuprofen, 4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)-α-methylbenzeneacetic acid, 2-[4'-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
Nom IUPAC 2-[4-(1-hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
SMILES CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic Acid (1-Hydroxyibuprofen)
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
Poids de la formule 222.1256
Pourcentage de pureté >95%