Learn More
1-Hydroxyadamantane-d15, CDN
Code produit 30319357
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319357 0.05 g 0.05g
30317348 0.01 g 0.01g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319357 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND79430.05G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Adamantanol-D15
CAS 33830-11-4
Formule moléculaire C10 D15 H O
Quantité 0.05 g
Synonyme 1-Adamantan-d15-ol (8 CI), 1-Hydroxyadamantane-d15, 1-Adamantanol-D15
Formule InChI InChI=1 S/C10H16O/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9,11 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D
SMILES [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(O)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H]
Nom IUPAC 2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 167.3259
Poids de la formule 167.2143 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity