Learn More
Cétone phénylique de 1-hydroxycyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15458939 100 g 100g
15468939 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15458939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11377.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 947-19-3 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cétone phénylique de 1-hydroxycyclohexyle est utilisée comme photoinitiateur dans les technologies à séchage par rayonnement UV qui sont utilisées dans diverses applications et branches de l’industrie telles que l’impression et l’emballage, les revêtements, les meubles, les revêtements de sol et les adhésifs.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1 108 mg/l à 25°C).Soluble dans l’acétone, l’acétate de butyle, le méthanol et le toluène.
Remarques
Conserver le récipient hermétiquement fermé.Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-19-3
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00059561
Clé InChI QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol
CID PubChem 70355
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Point de fusion 46°C to 49°C
Densité 1.17
Point d’ébullition >225°C
Point d’éclair >150°C
Quantité 100 g
Beilstein 2330973
Informations sur la solubilité Slightly soluble aq. soln. (1108 mg/L (at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.)
Nom IUPAC (1-hydroxycyclohexyl)-phénylméthanone
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 98%