Learn More
Cétone phénylique de 1-hydroxycyclohexyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468939 500 g 500g
15458939 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11377.36
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 947-19-3 | C13H16O2 | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone is used as photoinitiator in UV-radiation-curable technologies which are used in various applications and industry branches such as printing and packaging, coatings, furniture and flooring and adhesives.
Solubility
Slightly soluble in water (1108 mg/L at 25°C). Soluble in acetone, butyl acetate, methanol and toluene.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 947-19-3
Formule moléculaire C13H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00059561
Clé InChI QNODIIQQMGDSEF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-hydroxycyclohexyl phenyl methanone, 1-benzoylcyclohexanol, hydroxycyclohexyl phenyl ketone, 1-benzoylcyclohexan-1-ol
CID PubChem 70355
SMILES OC1(CCCCC1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxycyclohexyl phenyl ketone
Point de fusion 46°C to 49°C
Densité 1.17
Point d’ébullition >225°C
Point d’éclair >150°C
Quantité 500 g
Beilstein 2330973
Informations sur la solubilité Slightly soluble aq. soln. (1108 mg/L (at 25°C). Soluble in acetone,butyl acetate,methanol and toluene.)
Nom IUPAC 1-benzoylcyclohexan-1-ol
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 98%