Learn More
1-hydroxyéthyléthoxypiperazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10287490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10287490 5 mL Flacon en verre 5mL
10023250 25 mL Flacon en verre 25mL
10249343 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10287490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 259110050
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13349-82-1 | C8H18N2O2 | 174.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13349-82-1
Formule moléculaire C8H18N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 174.24
Numéro MDL MFCD00074931
Clé InChI FLNQAPQQAZVRDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2-2-hydroxyethoxy ethyl piperazine, 2-2-piperazin-1-yl ethoxy ethanol, 2-2-piperazin-1-ylethoxy ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy ethanol, 1-2-2-hydroxyethoxyl-ethyl piperazine, 1-2-2-hydroxyethoxy-ethyl-piperazine, ethanol, 2-2-1-piperazinyl ethoxy
CID PubChem 139436
Nom IUPAC 2-(2-pipérazine-1-yléthoxy)éthanol
SMILES C1CN(CCN1)CCOCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxyethylethoxypiperazine
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à incolore
Densité 1.0100g/mL
Point d’ébullition 150.0°C (13.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4960 to 1.4980
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.01
Poids de la formule 174.24
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide