Learn More
1-Hydroxyisoquinoline, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31006321
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31006321 10 g
31002933 100 g
30989972 1 g
30994813 25 g
31006038 250 mg
30994819 500 g
30999689 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31006321 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1157810g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxyisoquinoline
CAS 491-30-5
Formule moléculaire C9H7NO
Numéro MDL MFCD00006899
Quantité 10 g
SMILES C1=CC=CC2=C1C(=O)NC=C2
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Pourcentage de pureté 98%