Learn More
1-Hydroxyisoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hydroxyisoquinoline |
| CAS | 491-30-5 |
| Formule moléculaire | C9 H7 N O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1(2H)-Isoquinolinone, Isocarbostyril (6CI,7CI,8CI), 1(2H)-Isoquinolone, 1,2-Dihydroisoquinolin-1-one, 1-Hydroxyisoquinoline, 1-Isoquinolinol, 1-Oxo-1,2-dihydroisoquinoline, 2(1H)-Isoquinolinone, 2H-Isoquinolin-1-one, NSC 27273 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H7NO/c11-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10-9/h1-6H,(H,10,11) |
| SMILES | Oc1nccc2ccccc12 |
| Nom IUPAC | isoquinéline-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 145.16 |
| Poids de la formule | 145.0528 |