Learn More
1-Hydroxyméthyl-1-méthylcyclohexane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane |
| CAS | 14064-13-2 |
| Formule moléculaire | C8 H16 O |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Cyclohexanemethanol, 1-methyl-, 1-Methylcyclohexanemethanol, (1-Methylcyclohexyl)methanol, 1-Hydroxymethyl-1-methylcyclohexane, 1-Methyl-1-cyclohexanemethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H16O/c1-8(7-9)5-3-2-4-6-8/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CC1(CO)CCCCC1 |
| Nom IUPAC | (1-méthylcyclohexyl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.21 |
| Poids de la formule | 128.1201 |