Learn More
1-hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne, 97 %
Code produit. 11498697
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
Code produit. 11498697
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A19868.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 1-hydroxyméthyl-5,5-diméthylhydantoïne est utilisée comme chélateur pour les médicaments photosensibles et comme matière première des polymères hydrosolubles. Il peut également être utilisé comme matière première de désinfectants et de conservateurs, et comme inhibiteur soluble pour les protéines. Il est utilisé comme adjuvant dans le blanchiment de papier recyclé et de carton utilisés dans l’emballage alimentaire.
Solubilité
Librement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 116-25-6
Formule moléculaire C6H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.16
Numéro MDL MFCD00020866
Clé InChI SIQZJFKTROUNPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin, mdm hydantoin, glycoserve, mdmh, 1-hydroxymethyl-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione, mdm hydantoin van, monomethyloldimethylhydantoin, 1-monomethylol-5,5-dimethylhydantoin, methylol dimethylhydantoin
CID PubChem 67000
Nom IUPAC 1-(hydroxyméthyl)-5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)N(CO)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxymethyl-5,5-dimethylhydantoin
Point de fusion 104°C to 106°C
Quantité 25 g
Beilstein 139160
Merck Index 14,4831
Informations sur la solubilité Freely soluble in water.
Poids de la formule 158.16
Pourcentage de pureté 97%