Learn More
1-hydroxypyrène, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10519253 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10519253 1 g Flacon en verre 1g
10046193 50 mg Flacon en verre 50mg
10286380 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10519253 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 232270010
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 5315-79-7 | C16H10O | 218.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5315-79-7
Formule moléculaire C16H10O
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00044543
Clé InChI BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-hydroxypyrene, 1-pyrenol, 3-hydroxypyrene, pyrenol, unii-n2h6o5v707, hydroxypyrene, 1-hydroxy-pyrene, 3-pyrenol, 1-pyrenol 8ci
CID PubChem 21387
ChEBI CHEBI:34093
Nom IUPAC pyren-1-ol
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxypyrene
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 176°C to 178°C
Couleur Beige à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 218.25
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Aiguilles fines ou poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Hydroxypyrene
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.