Learn More
1-Hydroxypyrène Bêta-D-Glucuronide (1,0 mg/mL en méthanol), TRC
Code produit 30478931
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30478931 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478931 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCKIT98751X1ML
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
CAS 154717-05-2
Formule moléculaire C22 H18 O7
Quantité 1 mL
Synonyme 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
Formule InChI InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxane-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 394.37
Poids de la formule 394.1053
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide 1 mg/mL