Learn More
1-Hydroxypyrène Bêta-D-Glucuronide, TRC
Code produit 30010477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30010477 5 mg 5mg
30009731 1 mg 1mg
30008924 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010477 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9527505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154717-05-2
Formule moléculaire C22 H18 O7
Poids moléculaire (g/mol) 394.37
Synonyme 1-Hydroxy-pyrene-glucuronide
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-pyren-1-yloxyoxane-2-acide carboxylique
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxypyrene beta-D-Glucuronide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H18O7/c23-17-18(24)20(21(26)27)29-22(19(17)25)28-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17-20,22-25H,(H,26,27)/t17-,18-,19+,20-,22+/m0/s1
Poids de la formule 394.1053
Pourcentage de pureté >95%