Learn More
1-Hydroxypyrène, TRC
Code produit 30133659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133659 250 mg 250mg
17904935 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH952700250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5315-79-7
Formule moléculaire C16 H10 O
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Synonyme 1-Pyrenol, 1-Hydroxypyrene, 3-Hydroxypyrene, 3-Pyrenol, NSC 30968
Nom IUPAC pyren-1-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxypyrene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
Poids de la formule 218.0732
Pourcentage de pureté >95%