Learn More
1-Hydroxytetraphénylcyclopentadienyl(tetraphényl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldiruthenium(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465045 2 g 2g
15455045 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 046884.04
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 104439-77-2 | C62H42O6Ru2
1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl(tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-μ-hydroteracarbonyldiruthenium(II) is widely used in various types of applications in organic synthesis. It is used for hydrogenation of carbonyls, alkenes and imines. It is also used in the alkylation of amines and amination of propargyl alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalyseur pour les transferts d’hydrogène, y compris la réduction des cétones et des aldéhydes et l’oxydation et / ou la racémisation d’amines et d’alcools
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104439-77-2
Formule moléculaire C62H42O6Ru2
Numéro MDL MFCD03840556
Synonyme Shvo's Catalyst
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Hydroxytetraphenylcyclopentadienyl (tetraphenyl-2,4-cyclopentadien-1-one)-mu-hydrotetracarbonyldir
Point de fusion 223°C to 227°C
Couleur Jaune à orange
Quantité 2 g
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,8483
Informations sur la solubilité Soluble in water and polar organic solvents.
Poids de la formule 1085.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline