Learn More
1-indanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
1-Indanol derivative was found to be an efficient ligand for the palladium-catalyzed asymmetric Heck reaction. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le dérivé du 1-indanol s’est avéré être un ligand efficace pour la réaction asymétrique de Heck catalysée au palladium. Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 10 g/l à 20°C, dans l’éthanol, dans le benzène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | 1-Indanol |
| Point de fusion | 50°C to 54°C |
| Point d’ébullition | 128°C (12 mmHg) |
| Point d’éclair | 145°C (293°F) |
| Quantité | 25 g |
| Beilstein | 2042960 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water 10g/L at 20°C,ethanol,benzene. |
| Poids de la formule | 134.18 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.