Learn More
1-iodo-2,4-diméthoxybenzene, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11328726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11328726 1 g 1g
11338726 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11328726 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19420.03
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 20469-63-0 | C8H9IO2 | 264.062 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20469-63-0
Formule moléculaire C8H9IO2
Poids moléculaire (g/mol) 264.062
Numéro MDL MFCD00059268
Clé InChI ZDUYJCKEORTAQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,4-dimethoxyiodobenzene, 2,4-dimethoxy-1-iodobenzene, 1,3-dimethoxy-4-iodobenzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy-benzene, benzene, 1-iodo-2,4-dimethoxy, 4-iodo-1,3-dimethoxybenzene, pubchem3053, 4-iodo-3-methoxy anisole, dimethoxyiodobenzene, cambridge id 5107587
CID PubChem 140694
Nom IUPAC 1-iodo-2,4-diméthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)I)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Iodo-2,4-dimethoxybenzene
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 135°C (14 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.61
Quantité 1 g
Beilstein 1945135
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 264.06
Pourcentage de pureté 97%